Merck
E-090
Supelco
4-Ethylmethcathinone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO · HCl
Peso molecular:
227.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(NC)C(C1=CC=C(CC)C=C1)=O.Cl
InChI
1S/C12H17NO.ClH/c1-4-10-5-7-11(8-6-10)12(14)9(2)13-3;/h5-9,13H,4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
GGAVBQDFUOWSJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Also known as 4-EMC, 4-Ethylmethcathione is often sold under the name “NRG-2” as a mixture with other substituted cathinone derivatives. 4-EMC is a structural analog of 4-Methylethcathinone. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cathinone testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)