Merck
D-058
Supelco
O-Desmetil-cis-tramadol-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15D6H17NO2 · HCl
Peso molecular:
291.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC([C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1.Cl
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1/i1D3,2D3;
Clave InChI
IRGWVAWLHXDKIX-YATKDSQESA-N
Descripción general
El O-desmetil-cis-tramadol es el metabolito activo principal del tramadol, comercializado como el analgésico opioide Ultram® o Tramal para el tratamiento del dolor moderado a moderadamente intenso. Este nuevo patrón interno marcado estable es adecuado para la cuantificación del O-desmetil-cis-tramadol en muestras biológicas utilizando GCMS o LCMS con numerosas aplicaciones, entre ellas los análisis de toxicología forense o clínica, el análisis de fármacos en orina o los métodos de dilución de isótopos.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)