B-112
Baclofen solution
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)