860681P
Avanti
C15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder
Sinónimos:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine(d7)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860681P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Clave InChI
HBULQAPKKLNTLT-CVNQHAACSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)