810203P
Avanti
NBD Lyso SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 810203P, powder
Sinónimos:
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-D-erythro-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810203P-50ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810203P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)