Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
610000
Avanti
Conjunto de extrusor con soporte/bloque calefactor
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Conjunto mini extrusor
About This Item
UNSPSC Code:
23151503
NACRES:
NB.51
feature
Extruder Set with Block
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
General description
El mini extrusor Avanti permite a los científicos e investigadores preparar grandes vesículas unilamelares por extrusión (LUVET) de una manera rápida y eficiente.
Explore las instrucciones para obtener más información sobre el mini extrusor Avanti Research.
Application
El conjunto de extrusor con soporte/bloque calefactor se ha utilizado para la preparación de vesículas y liposomas.
Packaging
Mini extrusor (conjunto): contiene instrucciones, mini extrusor, dos jeringas de 1000μl, 100 membranas de policarbonato de 0,1μm de tamaño de poro, 100 portafiltros y 1 soporte/bloque calefactor
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610024Extr. Heating Block, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach
Gajos K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 1109-1119 (2017)
Trapping single molecules in liposomes: surface interactions and freeze- thaw effects
Liu B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(46), 15191-15198 (2010)
Liposome-enhanced lateral-flow assays for clinical analyses
Edwards KA, et al.
Biosensors and Biodetection, 407-434 (2017)
In vivo experimental investigation on multi-pulse Nd: YAG laser-induced vesicle embolization of vascular lesions
Jia H, et al.
Optics & Laser technology, 116, 246-255 (2019)
Protocolos
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.