Z743792
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, hinged rack, non-sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
ART 200
hinged rack
envase
pkg of 5X960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3552-05-HR
técnicas
PCR: suitable
tamaño
200 μL
volumen
200 μL
Descripción general
Características y beneficios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)