Z743785
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1250, size 1250 μL, hinged rack, sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
hinged rack
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Características
ART 1250
hinged rack
envase
pkg of 4X768 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3151-05-HR
técnicas
PCR: suitable
tamaño
1250 μL
Descripción general
Características y beneficios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)