Z743749
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 200L, size 200 μL, reload insert, non-sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
reload insert
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
HLT 200L
reload insert
envase
pkg of 5X960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3752-05-RI
técnicas
PCR: suitable
tamaño
200 μL
Descripción general
Características y beneficios
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)