Z742521
Block for digital dry bath and MyBlock™
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 20 x 2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm test tubes
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSW10
Categorías relacionadas
Descripción general
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)