Z742514
Block for digital dry bath and MyBlock™
solid block for slides or custom machining
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Características
solid block for slides or custom machining
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSW01
Descripción general
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)