Z740921
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
class A
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
capacidad
2.0 mL
color
orange
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)