Z740654
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 250 mL, stopper joint: 6, volume 50-200 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper6
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pkg of 12 ea
intervalo de medición del volumen
50-200 mL, accuracy: 25 mL
capacidad
250 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Otras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)