Z740587
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 3000 mL, subdivision, 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
3000 mL
Descripción general
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)