Documentos clave
Z690082
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size L, ring diam. 127 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiales
aluminum
tamaño
L
L × diám.
305 mm × 11 mm , arm
anillo diám.
127 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)