Z680656
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 2,000 mL
Sinónimos:
1178425
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GLS80)
Características
graduations
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1178425
capacidad
2,000 mL
color
clear glass
Descripción general
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)