Z680079
MyBlock™ mini dry bath block
to hold, 2 X 50 mL x dry tubes
Sinónimos:
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Productos recomendados
Características
to hold 2 X 50 mL x dry tubes
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSH100-500
Categorías relacionadas
Descripción general
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)