Documentos clave
Z676659
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Hinged rack
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volumen máximo:
20 μL
esterilidad:
sterile
Características:
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20P
envase:
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial:
Molecular BioProducts 2149P-05-HR
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20P
envase
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2149P-05-HR
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
20 μL
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)