Z673609
LAB-AIRE® II dryer basket
fits electric models only, L × W × H 5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
About This Item
Código UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18737-0000
L × An × Al
5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
Descripción general
Polypropylene test tube basket; 5 x 4 x 4 in, without lid. Ideal for rinsing, transport and storage of glassware. .Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Información legal
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)