Z673374
Combination blocks for Talboys block heater
For 6, 12, 13 and 25 mm test tubes.
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
Características
to hold 3 x 25 mm tubes
to hold 5 x 12/13 mm tubes
to hold 6 x 6 mm tubes
fabricante / nombre comercial
Troemner 949107
pocillo diám. × P
8.3 mm × 48.4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Holds six 6 mm, five 12/13 mm, and three 25 mm tubes.
These blocks have been designed for variable sized samples. Single block.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)