Z630012
IKA® FK 1 flexible coupling for A11 mill
FK 1 flexible coupling, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41101708
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 23360.00
Diámetro
8 mm , clamping plug
tamaño
6-10 mm , clamping range
Categorías relacionadas
Descripción general
The flexible coupling is required for stirring jobs in glass apparatus. A torque of max. 10 Ncm can be tranfered to KPG-glass stirrers. The FK 1 balances inaccuracies of the set-up.
- Required for stirring tasks using glass stirring rods
- The flexible coupling compensates for any structural variances
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)