Documentos clave
Z561541
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 150 mm, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
descripción
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc.
intervalo de medición de la temperatura
-20-150 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Información legal
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)