Z561363
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-110 °C, immersion L 75 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS10/30
descripción
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc.
intervalo de medición de la temperatura
-10-110 °C
Longitud
325 mm
Información legal
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)