Documentos clave
Z558990
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
light blue, size XL
About This Item
Código UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
XL
disponibilidad
not available in EU
color
light blue
Descripción general
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
Información legal
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)