Z556009
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 1 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
capacidad
1 L
salida de la manguera D.E.
10 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)