Documentos clave
Z548936
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
166 mm
capacidad
2,000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)