Documentos clave
Z547123
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 4,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 70-100 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
150 mm
embudo capacidad
4,000 mL
vástago diám.
32 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)