Documentos clave
Z530573
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22, amber bottle
Sinónimos:
bottle reagent, reagent bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Junta
joint: ST/NS19/22
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
125 mL
Descripción general
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)