Documentos clave
Z515787
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
male joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
Sinónimos:
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Junta
male joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
50 mL
Descripción general
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)