Documentos clave
Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Características
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 720407
D.E. × L
7 mm × 330 mm
tamaño de poro
145-174 μm porosity (A)
Descripción general
Fit #7 Ace-Thred
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)