Documentos clave
Z503371
Sigma-Aldrich
Scienceware® clip clamp
midi
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Características
for tubing o.d. 3.2 ‑ 11 mm
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H18228-0000
Descripción general
Clamps range from the simple on/off position of the mini, to a ratcheting control for the midi and maxi.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)