Documentos clave
Z420239
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1 5/8 in. × 5/16 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37112-0016
tamaño
1 5/8 in. × 5/16 in.
Descripción general
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)