Documentos clave
Z404942
IKA® IKATRON PT 1000 stainless steel thermometer probes
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
Sinónimos:
contact thermometer, temperature probe
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Materiales
stainless steel
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2735451
L × diám.
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
Descripción general
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)