Documentos clave
Z314307
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, glass Luer tip style
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.05 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
1 mL
Descripción general
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Información legal
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)