Documentos clave
Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Características
fits beaker size 400 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37146-0400
barra D.I
70 mm
Diámetro
70 mm
Descripción general
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Información legal
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)