Documentos clave
Z284092
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37126-0001
Longitud
25 mm
Diámetro
22 mm
tamaño
25 mm × 22 mm
Descripción general
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Información legal
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)