Z277983
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −10-100 °C, accuracy: 2 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments 9/2125
intervalo de medición de la temperatura
−10-100 °C, accuracy: 2 °C
Descripción general
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)