Documentos clave
Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
Sinónimos:
plastic stirring rod, stirring paddle
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.35
Materiales
polypropylene
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6169-0010
Longitud
9 3/4 in.
Descripción general
Combines the functions of a stirring rod and a rubber policeman. Paddles at each end, 5/8 in. W.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)