Documentos clave
Z273910
Sigma-Aldrich
Detector de fugas gaseosas SNOOP®
for reaching places with limited accessibility
Sinónimos:
Detector de fugas de líquido SNOOP®
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Descripción general
Nontoxic, nonflammable and leaves no residue. 8 oz, squeezable bottle with tube extendable to 12 in.
Otras notas
No se recomienda utilizar detectores de fugas tipo liquido en sistemas GC capilar.
Información legal
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)