Documentos clave
Z268887
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 24/40, opening size 8 mm
Sinónimos:
thermometer holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F20311-1717
apertura tamaño
8 mm
Descripción general
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Información legal
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)