Z262986
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1,000 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (33-400)
Características
with cap
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216805
capacidad
32 oz (1,000 mL)
diám. × Al
94 mm × 206 mm
color
clear
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características y beneficios
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)