Documentos clave
Z256013
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/2 in. × 1 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
descripción
heavy wall
envase
pkg of 10 feet
tuberías D.I. × D.E.
1/2 in. × 1 1/4 in.
pared tamaño
3/8 in.
Descripción general
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)