Z247448
Coors™ Hirsch funnel
capacity 20 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
descripción
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66298
capacidad
20 mL
placa diám.
16 mm
parte superior D.E.
55 mm
diámetro
11 mm, perforated
Descripción general
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Aplicación
The Coors™ porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)