Documentos clave
Z247375
Coors Buchner funnel
capacity 2000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
For Filter Paper Diameter (mm): 185
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66247
Altura
270 mm
capacidad
2000 mL
placa diám.
186 mm
diámetro
160 mm, perforated
Descripción general
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicación
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2