Z247111
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 12 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
porcelain
tamaño del tapón
B
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66105
Altura
28 mm
capacidad
12 mL
parte superior D.E.
35 mm
Descripción general
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características y beneficios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)