Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z246476
Nickel crucible
High form, capacity 100 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41122200
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
capacity
100 mL
diam. × H
61 mm × 62 mm
thickness
0.021 in.
General description
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1