Z202320
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 100 mL, joint: SJ 29/15
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Productos recomendados
Junta
joint: SJ29/15
grado
for chromatography
técnicas
LPLC: suitable
capacidad
100 mL
columna D.E. × L
19 mm × 813 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)