Documentos clave
Z190373
Supelco
Flask-type sprayer
size 75 mL
Sinónimos:
Chemical Resistant Spray Flask
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño
75 mL
Descripción general
Frasco Erlenmeyer #15 Ace-Thred con cabezal pulverizador.
Matraz Erlenmeyer de 75 mL con cabeza de atomizador (#15 Ace-Thred)
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)