Key Documents
Z188956
Paños desechables Kimwipes®
L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in.
Sinónimos:
cleaning wipes
About This Item
UNSPSC Code:
47131800
NACRES:
NB.35
packaging
pkg of 280 wipes
manufacturer/tradename
Kimberly Clark 34155
L × W
4 1/2 in. × 8 1/2 in.
General description
Se prefieren los paños desechables Kimwipes® para limpiar superficies, piezas, instrumentos de laboratorio, lentes de laboratorio y consultorios médicos. Estos paños eliminan eficazmente líquido, polvo y partículas pequeñas, asegurando una limpieza efectiva.
Application
Los paños desechables Kimwipes® se han utilizado:
  • para secar un bloque de tejido para colocarlo en una plataforma vibratomo
  • para limpiar y esterilizar el fondo de vidrio de las placas antes de usarlas para el cultivo celular
  • como una plataforma estéril para colocar pinzas desechables exentas de ARNasa en la cabina de flujo laminar
  • para limpiar cualquier HBSS residual presente en el superficie interna de los tubos después de decantar el sobrenadante.
  • como material absorbente para eliminar el exceso de disolución salina tamponada con fosfato (PBS) y facilitar la manipulación de larvas durante los experimentos.
  • durante el proceso de preparación de muestras y extracción de aceites volátiles en comino molido mediante extracción con fluidos supercríticos y cromatografía de gases para garantizar un relleno compacto en el dedal de extracción que contiene comino molido, Celite 545 y la disolución de patrón interno.
  • en el método de la EPA 1623 modificado para la limpieza de equipos y superficies durante el proceso de tinción y exploración para detectar el género Cryptosporidium y Giardia en el agua.
Features and Benefits
  • Limpieza de precisión delicada para tareas cruciales minimizando los residuos al ser dispensados de uno en uno.
  • Adecuado para la limpieza del material de vidrio y otros instrumentos, incluidas otras superficies delicadas.
  • Equipado con un sistema de dispensación antiestático que reduce la pelusa y la descarga electrostática.
Legal Information
Kimwipes is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Alicia Lane et al.
STAR protocols, 3(2), 101334-101334 (2022-05-03)
This protocol describes how inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) can quantify metals, sulfur, and phosphorus present in biological specimens. The high sensitivity of ICP-MS enables detection of these elements at very low concentrations, and absolute quantification is achieved with
D L Heikes et al.
Journal of AOAC International, 84(4), 1130-1134 (2001-08-15)
Ground cumin is used as a flavoring agent in a number of ethnic cuisines. The chemical entities, which primarily establish its characteristically pungent flavor, are found in the volatile oil of cumin. Fixed oils and carbohydrates tend to round out
A modified EPA Method 1623 that uses tangential flow hollow-fiber ultrafiltration and heat dissociation steps to detect waterborne Cryptosporidium and Giardia spp
Eric R Rhodes , et al.
Journal of Visualized Experiments, 9:(65) (2012)
Hugo Lee et al.
STAR protocols, 1(3), 100144-100144 (2020-12-31)
Pancreatic islets consist of several cell types, including alpha, beta, delta, epsilon, and PP cells. Due to cellular heterogeneity, it is challenging to interpret whole-islet transcriptome data. Single-cell transcriptomics offers a powerful method for investigating gene expression at the single-cell
Artículos
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Ver todo