Z188778
Wheaton sample vials
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
amber borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 200 ea
tamaño del tapón
8 - 425
diám. × Al
12 mm × 36 mm
volumen
2 mL
color
amber
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)